Fontos dokumentumok
B62404
1-Bromo-3-chloropropane
99%
Szinonimák:
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
sűrűség
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis of polymer nanoparticles (NPs) to deliver doxorubicin, camptothecin, and cisplatin.
- Synthesis of antiprion active acridine derivatives for prion infection.
- Total synthesis of aspidospermine, aspidospermidine, and quebrachamine and (±)-crispine A.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?