Fontos dokumentumok
8.18311
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
for synthesis
Szinonimák:
Copper(I) iodide, Copper monoidide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CuI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-674-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
bp
1290 °C/1013 hPa
mp
588 °C
oldhatóság
0.08 g/L
sűrűség
5.62 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3