Merck
73483
Supelco
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C8D4H7O2N.HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Alkalmazás
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride may be used as an analytical standard for the analysis of dopamine in biological samples using on-line solid phase extraction method with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analízis megjegyzés
LC-MS identity conforms
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Automated mass spectrometric analysis of urinary free catecholamines using on-line solid phase extraction.
De Jong WH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(19), 1506- 1512 (2010)
Celia Herrera-Rincon et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 2-2 (2020-02-13)
Infections have numerous effects on the brain. However, possible roles of the brain in protecting against infection, and the developmental origin and role of brain signaling in immune response, are largely unknown. We exploited a unique Xenopus embryonic model to
Adriana Basnakova et al.
Neurobiology of stress, 15, 100403-100403 (2021-10-12)
The response of an animal to a sensory stimulus depends on the nature of the stimulus and on expectations, which are mediated by spontaneous activity. Here, we ask how circadian variation in the expectation of danger, and thus the response