Fontos dokumentumok
D-081
Dopamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Mass Spectrometry Metabolites in Inborn Errors of Metabolism Research:</strong> In research on very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, Acylcarnitines IS Mix 2 is instrumental in metabolic profiling, helping to uncover metabolic alterations that are crucial for diagnosing and understanding inborn errors of metabolism (Bleeker et al., 2020).</li>
<li><strong>Fatty Acid Oxidation Studies:</strong> The mix is critical in research exploring the </ul>
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup