Merck
75024
Supelco
3-Methoxytyramine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.67
Beilstein:
3631283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
mp
213-215 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Methoxytyramine hydrochloride is a minor dopamine metabolite, found naturally in the cactus, Trichocereus pachanoi.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A new and highly sensitive method for measuring 3-methoxytyramine using HPLC with electrochemical detection. Studies with drugs which alter dopamine metabolism in the brain.
HealJ D, et al.
Neuropharmacology, 29(12), 1141-1150 (1990)
The Alkaloids (2007)
Edyta Możdżeń et al.
Neurotoxicity research, 27(3), 300-313 (2014-12-30)
Salsolinol (1-methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline), an endogenous compound present in the brain, was suspected of participation in the etiopathogenesis of Parkinson's disease, the most common serious movement disorder worldwide. In this study, we evaluated the effect of different (50, 100, and 500 µM)