Merck
09207
Supelco
cis-1,3-Pentadiene
analytical standard
Szinonimák:
cis-1-Methyl-1,3-butadiene, cis-Piperylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.12
Beilstein:
1523658
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
6.58 psi ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
sűrűség
0.694 g/mL at 20 °C
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)