Merck
479861
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiene, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
szennyeződések
10% positional double bond isomers
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
sűrűség
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
Általános leírás
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner. The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded. The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
7.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)