Merck
95644
Supelco
Cyflufenamid metabolite 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5F5N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥95.0% (HPLC)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
Alkalmazás
Environmental
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)