Merck
52435
Sigma-Aldrich
cis-1,4-Hexadiene
≥99.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
Beilstein:
1839519
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0%
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
törésmutató
n20/D 1.415
bp
65-66 °C (lit.)
sűrűség
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Általános leírás
cis-1,4-Hexadiene can be synthesized from the cobalt-catalyzed reaction between butadiene and ethylene. The reaction of this hydrocarbon with Fe(CO)5 affords the trans-1,3-hexadiene-iron tricarbonyl complex (I), plus a small amount of the trans,trans-2,4-hexadiene complex(II). Mechanism of the conversion of cis-1,4-hexadiene to trans-2-methyl-1,3-pentadiene, via rearrangement in the presence of a nickel catalyst has been investigated.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-50.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel-promoted methylvinylcyclopropane rearrangements. Mechanistic relevance to the cis-1, 4-hexadiene to 2-methyl-1, 3-pentadiene isomerization.
Pinke PA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96(13), 4229-4234 (1974)
Reaction of cis-1, 4-Hexadiene with Iron Pentacarbonyl.
Kuji J and Iwamoto M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(6), 1483-1484 (1968)