Fontos dokumentumok
111805
trans-1,3-Pentadiene
90%
Szinonimák:
trans-Piperylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
6.56 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
sűrűség
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?