Merck
268976
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=C(CH3)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
sűrűség
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-5H,1H2,2-3H3/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOGRNZQRTNVZCZ-AATRIKPKSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-1,3-pentadiene was used in the synthesis of two major nitronic ester cycloadducts by the tin(IV)-catalyzed reaction with β-nitrostyrene in toluene.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Peter A Wade et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2137-2146 (2013-11-10)
The tin(IV)-catalyzed reaction of β-nitrostyrene with (E)-3-methyl-1,3-pentadiene in toluene afforded two major nitronic ester cycloadducts in 27% and 29% yield that arise from the reaction at the less substituted diene double bond. Also present were four cycloadducts from the reaction