Merck
111260
Sigma-Aldrich
trans-2-Pentene
99%
Szinonimák:
(E)-2-Pentene
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.13
Beilstein:
1718795
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39010208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
8.17 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
sűrűség
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Általános leírás
trans-2-Pentene is a significant reactive species in terms of its photochemical consumption and correspondent ozone formation potential.
Alkalmazás
trans-2-Pentene has been used for the calculation of OH levels by the decay method.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Anwar H Khan et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(1), 60-64 (2011-04-12)
Night-time OH levels have been determined for UK urban surface environments using two methods, the decay and steady state approximation methods. Measurement data from the UK National Environmental Technology Centre archive for four urban sites (Bristol, Harwell, London Eltham and
Shao Min et al.
Environmental science & technology, 45(2), 514-519 (2010-12-07)
Stringent air-quality control measures were implemented for the 2008 Beijing Olympic Games. This large-scale manmade experiment provided an opportunity to evaluate the effectiveness of measures to reduce the reactivity of hydrocarbons (HCs) from emission sources, which is important for ground-level