Fontos dokumentumok
145491
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
98%, contains 100 ppm BHT as stabilizer
Szinonimák:
2,3-Dimethylbuta-1,2-diene, 2,3-Dimethylenebutane, Biisopropenyl, Diisopropenyl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
269 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
100 ppm BHT as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(C)=C
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the following processes:
- Preparation of 1,3,6-triene derivatives of corresponding 1-aryl-substituted 1,3-dienes by 1,4-hydrobutadienylation in the presence of cobalt catalyst.
- Synthesis of 6-aryl(hetaryl)-3,4-dimethyl-1-nitro-1-cyano-3-cyclohexenes by reacting with gem-cyanonitroethenes.
- As a halogen trap during the study of the photolysis reaction of dibromo adduct of 2,5-diphenyltellurophene.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.