Fontos dokumentumok
M45008
Methylenecyclobutane
96%
Szinonimák:
exo-Methylenecyclobutane
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C4H6(=CH2)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
gőznyomás
6.57 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
sűrűség
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Guang Huan Shen et al.
Current medicinal chemistry, 27(35), 5918-5948 (2019-06-30)
The syntheses of acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analogs linked with cyclic systems are described in the present review. The purpose of the review is to report the methodology of ANP analogs and to give an idea on the synthesis of