Merck
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Szinonimák:
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.13
Beilstein:
969151
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
8.06 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.38 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
sűrűség
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Általános leírás
2-Pentene undergoes addition reaction with phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts.
Alkalmazás
2-Pentene (mixture of cis and trans) was used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-49.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-