Fontos dokumentumok
22550
Quinaldine
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
2-Methylquinoline
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of squaraine dyes (quinaldine-based squaraine dyes) which is biologically significant and can be used as an metal ion sensor.
- To prepare the pH sensitive colorimetric chemo sensors.
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?