Merck
43207
Supelco
Sudan Orange G
analytical standard
Szinonimák:
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
Colour Index szám:
11920
Beilstein:
958430
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-146 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniel Kessler et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(50), 16555-16566 (2014-12-17)
Previous neuroimaging investigations in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) have separately identified distributed structural and functional deficits, but interconnections between these deficits have not been explored. To unite these modalities in a common model, we used joint independent component analysis, a multivariate