03909
Lutetium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Lu in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Lu in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Lutetium ICP standard for trace metal analysis: A study detailed the determination of the isotopic composition of lutetium using Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (MC-ICPMS), highlighting its use as a high-purity calibration standard for precise trace metal analysis in both environmental and biological matrices (He et al., 2020).
- High-purity lutetium calibration standard for ICP-MS: Research on the experimental half-life determination of 176Lu using gamma spectrometry emphasizes the importance of lutetium standards in ensuring the accuracy of radiometric measurements, crucial for applications ranging from geological dating to medical diagnostics (Kossert et al., 2013).
- Pharmaceutical grade lutetium ICP reference material: An innovative approach utilizing lutetium-labeled peptides combined with nanoHPLC-ICPMS for absolute peptide quantification showcases the potential of lutetium ICP standards in enhancing the capabilities of bioanalytical methods, particularly in pharmaceutical research (Rappel & Schaumloffel, 2009).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2