Fontos dokumentumok
79285
Oil Orange SS
analytical standard
Szinonimák:
Orange OT, 1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 2
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-126 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Cc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQFCCCIRTOLPEF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)