Fontos dokumentumok
07410
Carbohydrate Consumption Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11290-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef extract, 1.0 g/L
bromo cresol purpur, 0.10 g/L
proteose peptone, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
bacteria
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Listeria spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
nonselective and differential for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?