Fontos dokumentumok
41932
L-Lysine decarboxylation medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
LD medium, Lysine Decarboxylase Broth without Peptone
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 19250:2010
according to ISO 22964:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bromocresol purple, 0.015 g/L
dextrose, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?