Fontos dokumentumok
93395
Tryptone Soya Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
TSYEA
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
dextrose, 2.5 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 6.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Listeria spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?