70166
Skim Milk Powder
suitable for microbiology
Szinonimák:
Milk powder fat-free
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
total nitrogen (N), 4.7-6.0%
elérhetőség
not available in USA and Canada
szennyeződések
≤1.5% lipid
≥50.0% reducing sugars (as lactose monohydrate)
izzítási maradék
≤10%
veszteség
≤5% loss on drying
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.