Fontos dokumentumok
G4750
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Glucono delta-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)