Merck
21236
Sigma-Aldrich
Calcium D-saccharate tetrahydrate
98.5-102% (KT)
Szinonimák:
D-Glucaric acid calcium salt, D-Saccharic acid calcium salt, Calcium D-glucarate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.26
Beilstein:
3821334
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98.5-102% (KT)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
szín
white
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Alkalmazás
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Calcium glucarate is a constituent of many fruits (apples, citrus fruits) and cruciferous vegetables. Inhibits β-glucuronidase, a phase II enzyme that is elevated in some hormone-dependent cancers of the breast, prostate, and colon.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)