Fontos dokumentumok
18079
Cycloheximide solution
0.1%, suitable for microbiology
Szinonimák:
CHX
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.1%
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
bacteria
SMILES string
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?