Fontos dokumentumok
A0157
Ascorbate Oxidase from Cucurbita sp.
lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Szinonimák:
L-Ascorbate:oxygen oxidoreductase, Ascorbase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Cucurbita spp.)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1,000-3,000 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in the culture medium for differentiation into osteoblasts
- to oxidize ascorbic acid producing monodehydroascorbate in monodehydroascorbate reductase assay
- in determining ascorbate (AsA) and dehydroascorbate (DHA) concentrations
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1