Merck
03695
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
purum, ≥98.0% (KT)
Szinonimák:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.20
Beilstein:
3861753
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (KT)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
5-10% water
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
  • Evaluation of ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate (EDTA)-Tween 20 treatment versus protease digestion of formalin-fixed tissue sections for detection of bovine respiratory syncytial virus antigen in infected ovine lung.: This study compares the effectiveness of EDTA-Tween 20 treatment against protease digestion for detecting bovine respiratory syncytial virus antigen in formalin-fixed tissue sections of infected ovine lungs. The findings indicate that the EDTA-Tween 20 method is a viable alternative, offering a more efficient approach to antigen detection in veterinary pathology (Meehan et al., 1989).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)