Fontos dokumentumok
1.08178
Supelco
Trifluoroacetic acid
for protein sequence analysis
Szinonimák:
TFA
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.02
Beilstein:
742035
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-929-3
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (acidimetric)
form
liquid
szennyeződések
≤0.02% Water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 10 g/mL
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Trifluoroacetic acid (TFA) can be used as an ion-pairing agent in a reverse-phase HPLC system to separate peptides because it enhances peak resolution. It also has low absorption detection wavelengths and is relatively volatile and can be easily removed. For the majority of peptide separations, TFA has been used at concentrations ranging from 0.05 to 0.1%(6.5-13 mM).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): about 1.53
Boiling point: about 72 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.02 %
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Slide 1 of 1
1 of 1
Y Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1043(1), 9-18 (2004-08-20)
Trifluoroacetic acid (TFA) remains the dominant mobile phase additive for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) of peptides after more than two decades since its introduction to this field. Generally, TFA has been employed in a concentration range of 0.05-0.1% (6.5-13