Fontos dokumentumok
34103-M
Sigma-Aldrich
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Szinonimák:
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
452.23
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
solid
hatékonyság
22 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 200 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
H+-ATPase
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2