Merck
03701
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
≥97.0% (KT)
Szinonimák:
Tetrasodium EDTA, EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (KT)
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (KT)
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Elkészítési megjegyzés
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)