Fontos dokumentumok
8.00795
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Ethanedithiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
208-752-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
6.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-41 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 50 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Ethanedithiol can be used as a reactant to synthesize:
  • Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
  • 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
  • Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.