Merck
674400
Sigma-Aldrich
1,16-Hexadecanedithiol
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H34S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
solid
mp
48-52 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSRUFBZERGYUAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,16-Hexadecanedithiol (HDDT) is an alkanethiol that facilitates the formation of self-assembled monolayers (SAMs). It is majorly used to immobilize the surface atoms by attaching the thiol groups.
Alkalmazás
HDDT forms a SAM on gold nanoparticle for potential usage in biosensors and other biological applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective Nucleation and Area-Selective OMCVD of Gold on Patterned Self-Assembled Organic Monolayers Studied by AFM and XPS: A Comparison of OMCVD and PVD
Winter C, et al.
Chem. Vap. Deposition, 6(4), 199-205 (2000)
The Journal of Physical Chemistry B, 107(30), 7406-7413 (2003)
Templated growth of calcite, vaterite and aragonite crystals onself-assembled monolayers of substituted alkylthiols on gold
Kuther J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 8(3), 641-650 (1998)
Aging of 1, omega-alkyldithiol interlinked au nanoparticle networks
Joseph Y, et al.
Chemistry of Materials, 21(8), 1670-1676 (2009)
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.