Fontos dokumentumok
00990
Acetyl chloride
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (T)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1353 °F
robbanási határérték
19 %
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.389
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A degradation agent in the degradation of polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers to determine the degree of ethoxylation using chromatography-mass spectrometry (MS).
- A reagent with alcohols for the esterification of carboxylic acids, N-boc deprotection, and phosphoramide solvolysis reactions.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.