Fontos dokumentumok
449598
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminium trichloride, Aluminum trichloride, Trichloroaluminum
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: slightly soluble(lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare room temperature ionic liquid electrolyte to fabricate high performance Al-graphene battery.
- As an electrolyte component for aluminum-ion batteries.
- As a precursor to prepare nanocomposite catalyst for electrochemical Friedel-Craft reaction.
Tulajdonságok és előnyök
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)