Merck
542210
Sigma-Aldrich
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6F2N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
239-243 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole may be used in the synthesis of pantoprazole, a drug for treating gastroesophageal reflux disease and gastrointestinal disorders.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Song WG, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Yu X, et al.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)