Merck
114189
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.50
Beilstein:
605303
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
Teszt:
98%
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1353 °F
robbanási határérték
19 %
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetyl chloride is used as an acylating reagent for electrophilic acetylation of alkynes, alkenes, arenes, saturated alkanes, enolates, and organometallics.
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively. Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.
Alkalmazás
Acetyl chloride has been used in the Lepage and Roy fatty acids analysis, and robotic fatty acid analysis. It may be used for the qualitative in situ synthesis of hydrogen chloride.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microwave spectrum of acetyl chloride.
Sinnott, KM.
J. Chem. Phys. , 34(3), 851-861 (1961)
Acetyl Chloride-Methanol as a Convenient Reagent for: A) Quantitative Formation of Amine Hydrochlorides B) Carboxylate Ester Formation C) Mild Removal of Nt-Boc-Protective Group.
Nudelman A, et al.
Synthetic Communications, 28(3), 471-474 (1998)
Yu Hong Lin et al.
Lipids, 47(5), 527-539 (2012-03-21)
Large population studies show that polyunsaturated fatty acids are important for human health, but determining relationships between the health benefits and the fatty acid content has been hampered by the unavailability of labor-effective high-throughput technologies. An automated high throughput fatty
Acetyl Chloride
Pearlman BA
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)