Fontos dokumentumok
00036
Supelco
ESI Tuning Mix, for Ion Trap
suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
UNSPSC kód:
41116004
NACRES:
NA.21
form
liquid
Minőségi szint
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Komponensek
Analytes
  • Hexamethoxyphosphazene
  • Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
  • 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
  • Betaine
  • Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
  • Acetonitrile: 93.7%
  • Deionized water: 6.3%
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.