Fontos dokumentumok
238732
Ammonium trifluoroacetate
98%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid ammonium salt
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
123-125 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?