Fontos dokumentumok
S4942
SYPRO® Ruby Protein Gel Stain
Szinonimák:
SYPRO® dye, protein gel stain
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
Minőségi szint
technika/technikák
protein staining: suitable
fluoreszcencia
λex 280,450 nm; λem 610 nm
Általános leírás
- uses a simple staining protocol, with no possibility of overstaining
- delivers a linear quantitation range of over three orders of magnitude
- shows less protein-to-protein variability
- stains glycoproteins, lipoproteins, calcium-binding proteins, fibrillar proteins, and other difficult-to-stain proteins
- will not stain extraneous nucleic acids
- does not interfere with subsequent analysis of proteins by Edman-based sequencing or mass spectrometry
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Protocols
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.