Fontos dokumentumok
73144
Resorufin
95%
Szinonimák:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
Teszt
≥95.0% (HPLC)
95%
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?