I1020
IL-4 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
mIL-4, Interleukin-4 human
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-4 from mouse, IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.1-2.0 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~13.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il4(16189)
Alkalmazás
- as a component of cell culture media for class switch recombination assay
- to study its therapeutic benefits for mucosal healing
- as a pioglitazone or new peroxisome proliferator-activated receptor agonist (GQ-11)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.