I4777
Interferon-γ from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
protein 15.6 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
water: soluble 1.000 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Ifng(15978)
Alkalmazás
- for in vitro stimulation of the BMDC (bone marrow derived dendritic cell), BMM (bone marrow-derived macrophages) and CD11c+ (CD11 antigen-like family member C) lung macrophages
- for stimulation of murine macrophages to induce the production of nitrite and nitrate
- to check CCAAT/enhancer binding protein β (C/EBPβ)-mediated changes in the expression of prostaglandin synthesis enzymes in neuroinflammation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3