Fontos dokumentumok
RTT-RO
Roche
Terminal Transferase
from Calf Thymus, recombinant, E. coli
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
solution
használat
sufficient for 20 reactions (03333566001)
sufficient for 60 reactions (03333574001)
kiszerelés
pkg of 24,000 U (03333574001 [400 U per reaction])
pkg of 8,000 U (03333566001 [400 U per reaction])
gyártó/kereskedő neve
Roche
alkalmazás(ok)
genomic analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Tailing with dNTPs:Addition of homopolymeric tails to DNA fragments
- Labeling of double- and single-stranded DNA and oligonucleotides with either radioactive or chemically modified nucleotides (e.g., DIG-dUTP)
Labeling of double- and single-stranded DNA and oligonucleotides with either radioactive or chemically modified dideoxynucleotides (e.g., DIG-ddUTP)
Tulajdonságok és előnyök
In addition to standard nucleotides, terminal transferase wlll add radioactive or modified (e.g., digoxigenin-, biotin-, or fluorochrome-labeled) dNTPs or ddNTPs to DNA.
Kiszerelés
Minőség
Elv
Egység definíció
Unit Assay: Unit assay conditions: 200 mM Potassium cacodylate, 1 mM CoCl2, 1 mM dTTP, 0.1 OD d(pT)6, 6.25 pmol 3H dTTP in a 120 μl reaction volume.
Volume Activity: 400 U/μl
Sample Materials
- Double- or single-stranded DNA fragments
- Double- or single-stranded oligonucleotides
Elkészítési megjegyzés
Preparation of CoCl2 working solution
Add in a sterile vial 10 μl double dist. water and 15 μl of the supplied 25 mM CoCl2 solution: Final concentration: 15 mM
Preparation of radioactive labeling mix
dATP and dTTP labeling mix: mix 1 Vol. of a 2.5 mM dATP or dTTP solution with 15 volumes of double-distilled water and 4 volumes of α-32P-dATP or α-32P-dTTP (800 Ci/mmol, approx. 30 TBq/mmol).
dGTP and dCTP labeling mix: mix 1 volume of a 2 mM dGTP or dCTP solution with 15 volumes of double-distilled water and 4 volumes of α-32P-dGTP or α-32P-dCTP (800 Ci/mmol, approx. 30 TBq/mmol)
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Terminal Transferase 400 U/μl
- TdT Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<sub>2</sub> Solution 25 mM
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?