R2520
Ribonuclease inhibitor human
Inhibits ribonucleases during transcription and translation experiments
Szinonimák:
RNase Inhibitor, Ribonuclease Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human placenta
Minőségi szint
grade
for molecular biology
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~50 kDa
koncentráció
30,000-50,000 units/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in vitro inhibition of ribonucleases
- cDNA synthesis
- RT-PCR
- in vitro transcription and translation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3