R1003
Ribonuclease T1 from Aspergillus oryzae
ammonium sulfate suspension, 300,000-600,000 units/mg protein
Szinonimák:
Guanyloribonuclease, Ribonucleate 3′-guanylo-oligonucleotidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
300,000-600,000 units/mg protein
molekulatömeg
11068 by amino acid sequence
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for separating native or denatured proteins, or nucleic acids
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások