516726
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, 25:24:1 (v/v), Molecular Biology Grade
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
Szinonimák:
Organic Solvent Mix for DNA/RNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% phenol basis (titration)
>99% chloroform basis (HPLC)
form
liquid (Two-layer)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin