Fontos dokumentumok
SML2235
CL075
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Propylthiazolo[4,5-c]quinolin-4-amine, 3M002
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1CCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H13N3S/c1-2-5-10-16-11-12(17-10)8-6-3-4-7-9(8)15-13(11)14/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3,(H2,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFYMGJSUKCDVJR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)