HS2344A
Reversible PCR Tube Rack
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
Javasolt termékek
Anyagok
assorted colors polypropylene
Jellemzők
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS2344A
H × Sz × Ma
206 mm × 131 mm × 54 mm
Related Categories
Általános leírás
The PCR Racks are reversible and allow you to use 0.2,0.5, and 1.5/2.0mL tubes. The removable hinged lid fits both sides of rack.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)