MABN50
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
Szinonimák:
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Olig2 Antibody, clone 211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
211F1.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OLIG2(10215)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: This antibody has been shown to detect Olig2, as reported by an independent laboratory (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Immunoprecipitation Analysis: This antibody has been shown to detect Olig2, as reported by an independent laboratory (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Olig2 on 10 µg of mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1